MilliporeSigma
545589
Sigma-Aldrich
3-(Acetylthio)propionitrile
97%
Sinónimos:
3-Acetylsulfanylpropionitrile
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COS(CH2)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
129.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
246-247 °C (lit.)
densidad
1.120 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)SCCC#N
InChI
1S/C5H7NOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2,4H2,1H3
Clave InChI
BMBATCYWJILFCR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-(Acetylthio)propionitrile may be used in the synthesis of ethyl S-acetyl 3-mercaptopropionthioimidate ester hydrochloride.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F Dosio et al.
Bioconjugate chemistry, 9(3), 372-381 (1998-05-20)
Several immunotoxins (ITs) were synthesized by the attachment of clavin, a recombinant toxic protein derived from Aspergillus clavatus, to the monoclonal antibody Mgr6 that recognizes an epitope of the gp185(HER-2) extracellular domain expressed on breast and ovarian carcinoma cells. Conjugation