545333
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
97%
Sinónimos:
1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene, 1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene, 1,2-Dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-Dichloroperfluorocyclopentene, 3,3,4,4,5,5-Hexafluoro-1,2-dichlorocyclopentene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.37 (lit.)
bp
90 °C (lit.)
densidad
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
cadena SMILES
FC1(F)C(Cl)=C(Cl)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5Cl2F6/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
Clave InChI
ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- inverse
- diarylperfluorocyclopentenes
- fluoro-bisthienylcyclopentenes (F-BTCs)
- 1,1-dichlorooctafluorocyclopentane
- 1,2-dichlorooctafluorocyclopentane
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?