543179
Ethyl 2-acetoxybenzoate
98%
Sinónimos:
Ethyl acetylsalicylate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
refractive index
n20/D 1.506 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
density
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)c1ccccc1OC(C)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-3-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)15-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
UYDSGXAKLVZWIJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)