MilliporeSigma
539910
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-3-amino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CNHCH2CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
225.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
74-78 °C (lit.)
functional group
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCC(O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO4/c13-7-10(14)6-12-11(15)16-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,13-14H,6-8H2,(H,12,15)
Inchi Key
DAMJAHUBTRVKPI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)