MilliporeSigma
539759
Sigma-Aldrich
8-Benzyloxyisosorbide triphenylphosphoylide solution
0.05 M in THF
Sinónimos:
Carb[(1R,4S,5R,8R)-8-benzyloxy-2,6-dioxabicyclo[3.3.0]octan-4-atemethylene]triphenylphosphorane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H31O5P
Peso molecular:
538.57
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D +1.7°, neat
concentración
0.05 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.413
bp
70-71 °C
densidad
0.882 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(O[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OCc3ccccc3)C=P(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C33H31O5P/c34-31(38-30-23-37-32-29(22-36-33(30)32)35-21-25-13-5-1-6-14-25)24-39(26-15-7-2-8-16-26,27-17-9-3-10-18-27)28-19-11-4-12-20-28/h1-20,24,29-30,32-33H,21-23H2/t29-,30+,32-,33-/m1/s1
Clave InChI
RFSVJVARGBBXNB-NKKCXFSRSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)