MilliporeSigma
538809
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
273-274 °C (lit.)
densidad
1.311 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(c1ccccc1)c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-9-5-4-8-11(12)13(18)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,18H
Clave InChI
RMAICPATZGPCIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)