MilliporeSigma
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,5-pentanediol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp
59-62 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
Clave InChI
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)