MilliporeSigma
536563
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
159.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
optical activity
[α]20/D −1.8°, c = 1 in H2O
mp
340 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH/c5-4-1-2-6-3-4;;/h4,6H,1-3,5H2;2*1H/t4-;;/m1../s1
InChI key
NJPNCMOUEXEGBL-RZFWHQLPSA-N
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)