MilliporeSigma
536016
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
143.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
mp
51-54 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-3,9H,4H2
Clave InChI
GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Toshio Mori et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123831-123831 (2020-12-02)
We previously identified a cytochrome P450 (CYP) derived from the white-rot fungus Phanerochaete chrysosporium as involved in degradation of acetamiprid, a neonicotinoid (NEO) insecticide. In the present study, we investigated biodegradation of other NEOs by P. chrysosporium, and attempted to