MilliporeSigma
535451
Sigma-Aldrich
8-Methoxy-2-tetralone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
176.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
mp
48-55 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
COc1cccc2CCC(=O)Cc12
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-5-6-9(12)7-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
InChI key
BTYBORAHYUCUMH-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)