MilliporeSigma
534412
Sigma-Aldrich
PSS-Octacyclohexyl substituted
Sinónimos:
1,3,5,7,9,11,13,15-Octacyclohexylpentacyclooctasiloxane, Octacyclohexyl-POSS®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H88O12Si8
Número de CAS:
Peso molecular:
1081.89
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
C1CCC(CC1)[Si]23O[Si]4(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si]6(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O[Si](O5)(O6)C7CCCCC7)C8CCCCC8)C9CCCCC9)C%10CCCCC%10)C%11CCCCC%11)C%12CCCCC%12)C%13CCCCC%13
InChI
1S/C48H88O12Si8/c1-9-25-41(26-10-1)61-49-62(42-27-11-2-12-28-42)52-65(45-33-17-5-18-34-45)54-63(50-61,43-29-13-3-14-30-43)56-67(47-37-21-7-22-38-47)57-64(51-61,44-31-15-4-16-32-44)55-66(53-62,46-35-19-6-20-36-46)59-68(58-65,60-67)48-39-23-8-24-40-48/h41-48H,1-40H2
InChI key
PKECSYKMBXYFAK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)