534269
2-Chloro-4-nitropyridine N-oxide
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3-4(8(10)11)1-2-7(5)9/h1-3H
InChI key
YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?