MilliporeSigma
534218
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)quinoxaline-2(1H)-one
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
90%
mp
202 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
BrCC1=Nc2ccccc2NC1=O
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-5-8-9(13)12-7-4-2-1-3-6(7)11-8/h1-4H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
SOTAKCFOTFCVSS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)