MilliporeSigma
534161
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-(p-tolyl)thiazole
96%
Sinónimos:
4-(4-Methylphenyl)-2-thiazolamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
190.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C10H10N2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-13-10(11)12-9/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
InChI key
ARLHWYFAPHJCJT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)