MilliporeSigma
532207
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
141.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
WGNNILPYHCKCFF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-N-methylaniline (2-Cl-N-MA), also known as N-methyl-2-chloroaniline, is a secondary amine. The iridium-catalyzed borylation of 2-Cl-N-MA affords the correponding ortho-borylated derivative.
Aplicación
2-Chloro-N-methylaniline (N-Methyl-2-chloroaniline) may be used in the synthesis of 2-chloro-N-methylaniline-blocked polyisocyanate and N-methyl-N-nitro-2-chloroaniline.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amine?blocked polyisocyanates. I. Synthesis of novel N?methylaniline?blocked polyisocyanates and deblocking studies using hot?stage fourier transform infrared spectroscopy.
Sankar G and Nasar AS.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(8), 1557-1570 (2007)
Molecular and crystal structures of N-methyl-N-nitro-2-chloroaniline.
Prezhdo VV, et al.
Crystallography Reports, 46(3), 389-393 (2001)
Silyl-directed, iridium-catalyzed ortho-borylation of arenes. A one-pot ortho-borylation of phenols, arylamines, and alkylarenes.
Boebel TA and Hartwig JF.
Journal of the American Chemical Society, 130(24), 7534-7535 (2008)