MilliporeSigma
532010
Sigma-Aldrich
D-Tryptophan benzyl ester
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −9.9°, c = 1 in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
77-80 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C18H18N2O2/c19-16(18(21)22-12-13-6-2-1-3-7-13)10-14-11-20-17-9-5-4-8-15(14)17/h1-9,11,16,20H,10,12,19H2/t16-/m1/s1
Clave InChI
TYQYRKDGHAPZRF-MRXNPFEDSA-N
Información sobre el gen
human ... TACR1(6869)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)