MilliporeSigma
531650
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfurylnitrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
188.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
36-39 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O6/c8-6(9)5-2-1-4(13-5)3-12-7(10)11/h1-2H,3H2
Clave InChI
IZUDEUAXDJRXOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
F Masek et al.
Mutation research, 281(1), 63-66 (1992-01-01)
Inducible stable DNA replication (iSDR) provoked by a damaging treatment with MMS, MNU, MNNG, NFAA, NFN, 4NQO, NAL or MMC, was followed in both repair-competent E. coli PQ35 and its uvrA derivative E. coli PQ37. In contrast to SOS-inducible mutagenesis