MilliporeSigma
528935
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroiodobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)I
Número de CAS:
Peso molecular:
300.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.628 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
densidad
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Br)c(I)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)