MilliporeSigma
528676
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5O)2C6H3CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5195 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
densidad
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(OCC)cc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-7-8-11(13(14)17-6-3)12(9-10)16-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
XCKIALVAGKRVNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 2,4-diethoxybenzoate is an ethyl ester of 2,4-diethoxybenzoic acid.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)