MilliporeSigma
528404
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde oxime
95%
Sinónimos:
Benzaldoxime
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH=NOH
Número de CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
1209596
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
descripción
May contain up to 4% Z-isomer
Ensayo
95%
mp
29-32 °C (lit.)
cadena SMILES
O\N=C\c1ccccc1
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)