MilliporeSigma
527238
Sigma-Aldrich
Bis(N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaramide glycolato)diboron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28B2N4O8
Número de CAS:
Peso molecular:
426.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D +144°, c = 1 in chloroform
mp
144-148 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(=O)N(C)C)B2O[C@H]([C@@H](O2)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C16H28B2N4O8/c1-19(2)13(23)9-10(14(24)20(3)4)28-17(27-9)18-29-11(15(25)21(5)6)12(30-18)16(26)22(7)8/h9-12H,1-8H3/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
Clave InChI
LANVQSVBEALBNB-DDHJBXDOSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)