MilliporeSigma
526665
Sigma-Aldrich
5-Acenaphthenecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
220-223 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc2CCc3cccc1c23
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(15)11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,14,15)
InChI key
DXKAWGBIIVQFIE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)