MilliporeSigma
526401
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CF3)2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
242.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
densidad
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
Clave InChI
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
Aplicación
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)