MilliporeSigma
525715
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H3(Cl)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
COc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol is also referred to as (4-chloro-2-methoxyphenyl)methanol (IUPAC name).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)