MilliporeSigma
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
96%
Sinónimos:
Ethyleneallophanoyl chloride
Seleccione un Tamaño
10 G
$99.90
$99.90
Precio de catálogo$111.00Ahorre 10 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
$99.90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
148.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$99.90
Precio de catálogo$111.00Ahorre 10 %
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
mp
147-151 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
Clave InChI
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.[1]
Aplicación
Reactant for ytterbium metal promoted reactions
Reactant for synthesis of selenoesters by samarium diiodide induced reductive cleavage of Se-Se bonds
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)