524824
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
mp
105-112 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(F)c(F)cc(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H5F3O3/c1-14-7-5(10)3(8(12)13)2-4(9)6(7)11/h2H,1H3,(H,12,13)
InChI key
YVJHZWWMKFQKDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)