524727
4-Biphenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Productos recomendados
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
0.994 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Zn/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
JCLWMQNHWLMWKC-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)