MilliporeSigma
524557
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
200-400 mesh, extent of labeling: 0.45-0.70 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Línea del producto
JandaJel
reticulante
2 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensión del etiquetado
0.45-0.70 mmol/g Cl loading
tamaño de partícula
200-400 mesh
Información legal
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)