MilliporeSigma
523852
Sigma-Aldrich
3-[(2-Hydroxyethyl)phenylamino]propionitrile
96%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(CH2CH2OH)CH2CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
315 °C (lit.)
densidad
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCN(CCC#N)c1ccccc1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)