MilliporeSigma
523712
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH(NH2)CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
213.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −7°, c = 0.6 in ethanol
mp
140-144 °C (lit.)
cadena SMILES
N[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)