MilliporeSigma
521620
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dinitrothiophene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H3N3O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
189.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
174-176 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1sc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H3N3O4S/c5-4-2(6(8)9)1-3(12-4)7(10)11/h1H,5H2
Clave InChI
DZRZHFOFVWAKGT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The synthesis of highly active thiophene ring-containing chromophore components for photonic polymers based on a newly designed route.
Yuquan S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 24, 3691-3695 (1999)
Synthesis and characterization of hetarylazo disperse dyes derived from substituted N-?-acetoxyethylanilines-Application on cellulose acetate.
Georgiadou KL, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3479-3483 (2004)