MilliporeSigma
521485
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
104-108 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H11BO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H
Clave InChI
AVOWPOFIQZSVGV-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Palladium catalyzed cross-coupling reactions
  • Trifluoromethylation via copper-mediated oxidative cross-coupling
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Preparation of pyridazine-based scaffolds as a-helix mimetics
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)