519359
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(I)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
247.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
49-53 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
nitrile
cadena SMILES
Fc1cccc(I)c1C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clave InChI
FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile.
Britton D.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 57(8), o702-o704 (2001)
Recent advances in the chemistry of indazoles.
Schmidt A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(24), 4073-4095 (2008)