MilliporeSigma
519154
Sigma-Aldrich
Manganese(II) molybdate
About This Item
Fórmula lineal:
MnMoO4
Número de CAS:
Peso molecular:
214.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
powder
mp
>350 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clave InChI
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)