MilliporeSigma
517038
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) tetrahydrofurfuryloxide solution
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H36O8Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
452.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
concentration
50 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and isopropanol
refractive index
n20/D 1.493
bp
178 °C
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
C1COC(C1)CO[Ti](OCC2CCCO2)(OCC3CCCO3)OCC4CCCO4
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)