51680
2-Nonadecanone
≥97.0%
Sinónimos:
Heptadecyl methyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)16COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
282.50
Beilstein:
1708703
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0%
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)