MilliporeSigma
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
Sinónimos:
TPS® 15
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H24N2O6S2
Número de CAS:
Peso molecular:
332.44
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
75 wt. % in H2O
cadena SMILES
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
Clave InChI
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)