MilliporeSigma
51670
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptadecane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
Heptadecylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H40
Número de CAS:
Peso molecular:
316.56
Beilstein:
2267128
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.480
bp
397 °C (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C23H40/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20-23-21-18-16-19-22-23/h16,18-19,21-22H,2-15,17,20H2,1H3
Clave InChI
ZMPPFNHWXMJARX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bruce A Kowert et al.
The journal of physical chemistry. B, 119(40), 12931-12937 (2015-09-30)
The translational diffusion constants, D, of benzene and a series of alkylbenzenes have been determined in four n-alkanes at room temperature using capillary flow techniques. The alkylbenzenes are toluene, ethylbenzene, 1-phenylpropane, 1-phenylpentane, 1-phenyloctane, 1-phenylundecane, 1-phenyltetradecane, and 1-phenylheptadecane. The n-alkanes are
Field ionization mass spectrometric sensitivities of one-ring aromatic hydrocarbons.
Schulz C, et al.
Analytical Chemistry, 65(10), 1426-1430 (1993)
Solid- Liquid Equilibria under High Pressure of Nine Pure n-Alkylbenzenes.
Milhet M, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 53(1), 233-237 (2007)
Speed of sound, density, and compressibility of alkyl-benzenes as a function of pressure and temperature: heptadecylbenzene and octadecylbenzene.
Dutour S, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(4), 983-987 (2004)