515868
Methyl 3-(trimethylsilyl)-4-pentenoate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
54 °C/5.5 mmHg (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)CC(C=C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-6-8(12(3,4)5)7-9(10)11-2/h6,8H,1,7H2,2-5H3
InChI key
DJXDHDYQDMVTPZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?