515183
Methyl 4-amino-3-iodobenzoate
95% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(I)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
277.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
95% (GC)
mp
86-91 °C (lit.)
grupo funcional
ester
iodo
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(N)c(I)c1
InChI
1S/C8H8INO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
Clave InChI
MRLVFVTVXSKAMX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Targeting aldehyde dehydrogenase: a potential approach for cell labeling.
Vaidyanathan G, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 36(8), 919-929 (2009)
Pyrrolidinobenzoic acid inhibitors of influenza virus neuraminidase: The hydrophobic side chain influences type A subtype selectivity.
Li Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(14), 4582-4589 (2012)
C-N bond formation via Cu-catalyzed cross-coupling with boronic acids leading to methyl carbazole-3-carboxylate: synthesis of carbazole alkaloids.
Rasheed SK, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(10), 4960-4969 (2014)
Solid-phase synthesis of an AB loop mimetic of the Ce3 domain of human IgE: Macrocyclization by Sonogashira coupling.
Spivey AC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(5), 1843-1851 (2003)