MilliporeSigma
514276
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-benzylcinchonidinium bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H33BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
505.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
actividad óptica
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
mp
140-144 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
Clave InChI
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
Otras notas
Contains varying amounts of O-allyl-N-benzylcinchonidinium chloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)