MilliporeSigma
512524
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18CoF6P
Número de CAS:
Peso molecular:
390.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
[Co+].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)