MilliporeSigma
512001
Sigma-Aldrich
Diphenylmethyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHNCO
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.579 (lit.)
bp
298 °C (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
Clave InChI
BWLKKFSDKDJGDZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)