511501
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
About This Item
Fórmula lineal:
Se(C(CH3)3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
electronic grade
presión de vapor
16 mmHg ( 54 °C)
Ensayo
≥99.99%
Formulario
liquid
bp
123 °C (lit.)
densidad
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)