MilliporeSigma
50800
Sigma-Aldrich
Cloruro de oro(III) hydrate
crystallized, ≥48% Au basis
Sinónimos:
Cloruro áurico, Tetracloroaurato (III) de hidrógeno hydrate, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
About This Item
Fórmula lineal:
HAuCl4 · aq
Número de CAS:
Peso molecular:
339.79 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
calidad
crystallized
concentración
≥48% Au
color
yellow
densidad
3.9 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
Clave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)