MilliporeSigma
499188
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
70-90 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Sinónimos:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked
Extensión del etiquetado
1.5-2.0 mmol/g Cl- loading
tamaño de partícula
70-90 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)