MilliporeSigma
499056
Sigma-Aldrich
exo-2-Norbornylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11BrZn
Número de CAS:
Peso molecular:
240.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
densidad
0.976 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Zn][C@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H11.BrH.Zn/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;;/h1,6-7H,2-5H2;1H;/q;;+1/p-1/t6-,7+;;/m0../s1
Clave InChI
KWATZSRCVDAIJT-AUCRBCQYSA-M
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)