MilliporeSigma
498165
Sigma-Aldrich
4-O-Acetyl-3,6-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40O5Si2
Número de CAS:
Peso molecular:
416.70
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
assay
97%
optical activity
[α]22/D −41°, c = 1 in chloroform
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)OC=C[C@H]1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)