MilliporeSigma
497983
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-benzoyl-D-galactal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18O6
Número de CAS:
Peso molecular:
354.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]22/D −104°, c = 1.1 in chloroform
mp
122-124 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](COC(=O)c2ccccc2)OC=C[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)