Documentos clave
497118
Sigma-Aldrich
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8Br2O
Número de CAS:
Peso molecular:
243.92
Código UNSPSC:
12162002
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)